Learn More
Thermo Scientific™ 0129 Discs
Differentiate Vibrios from other Gram-negative rods using these diagnostic discs.
Marca: Thermo Scientific™ DD0015T
35.60 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Differentiate vibrios from other Gram-negative rods using Thermo Scientific™ Oxoid™ 0129 Discs. The test exploits the sensitivity of vibrios to the vibrio static agent 0129 (2,4-Diamino-6,7-di-iso-propylpteridine phosphate)1. 0129 Discs are of great value in differentiating vibrios from other Gram-negative rods and particularly from aeromonads, which are characteristically resistant to 0129. The degree of sensitivity of vibrios to 0129 can also be used as a diagnostic feature in differentiation of Vibrio species.
50 Discs/Cartridge.
Specifica
Da 2° a 8 °C | |
Vibrioni e altri batteri gram-negativi | |
O129 Disc | |
150 μg; |
150 μg | |
Disk, Cartridge | |
50 Discs/Cartridge |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
6224259 | Certificato di analisi | 26/02/2025 | DD0015T |
3784225 | Certificato di analisi | 15/02/2024 | DD0015T |
3701625 | Certificato di analisi | 22/12/2023 | DD0015T |
3566541 | Certificato di analisi | 06/12/2022 | DD0015T |
3350919 | Certificato di analisi | 10/11/2021 | DD0015T |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.