Learn More
Labcon™ 1.5 mL SuperSpin™ Microcentrifuge Tubes
These microcentrifuge tubes include flat, easy-open attached snap caps, side graduations, and a frosted writing surface.
Marca:  Labcon™ 3016-876-000-9
Codice prodotto. 17547886
  • 26.30€ / pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Ultra high centrifuging to 40,000 x G
  • If sterile, validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical Labs
  • Packaged in resealable bags
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Specifica
Specifica
Extra Large Snap
Autoclavable
Purple
Centrifugation
500 Bags/Pk., 10 Pk./Cs.
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase, Endotoxin-free
SuperSpin™
40,000 RCF
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI
1.5 mL
Polypropylene Resin
500/Pk.
1.5 mL
Non-sterile
Yes
Titolo del prodotto
Labcon™ 1.5 mL SuperSpin™ Microcentrifuge Tubes > Microcentrifuge Tubes; Color: Purple; Cap Style: Extra Large Snap; Sterility: Non-sterile; Certifications/Compliance: ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP; Autoclavable: Autoclavable