Learn More
2-Phenoxybenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific™ Codice prodotto.: 11325489
2-Phenoxybenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11325489
1 g
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Codice prodotto. 11325489
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50448.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
2-Phenoxybenzaldehyde is used as a reagent in the synthesis of chiral 1,3,4-oxadiazol-2-ones as potent and highly selective FAAH inhibitors. Also used as a reagent in the synthesis of [4-(phenoxy)pyridin-3-yl]methylamines; a new class of selective noradrenaline reuptake inhibitors (NRI).
Solubility
Very slightly soluble in water.
Notes
Air sensitive. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19434-34-5
Formula molecolare C13H10O2
Molecular Weight (g/mol) 198.22
Numero MDL MFCD00800666
InChI Key IMPIIVKYTNMBCD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-phenoxybenzaldehyde, 2-phenoxybenzenecarbaldehyde, 2-formyldiphenyl ether, phenoxybenzaldehyde, 2-phenoxy-benzaldehyde, pubchem16236, phenoxybenzenecarbaldehyde, opera_id_1384Vedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 88060
IUPAC Name 2-phenoxybenzaldehyde
SMILES O=CC1=CC=CC=C1OC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenoxybenzaldehyde
Quantità 1 g
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Very slightly soluble in water.
Peso formulazione 198.22
Percent Purity 98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoT26E018 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number
Numero di lottoH29T024 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number
Numero di lottoF23R035 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number
Numero di lottoJ27Q005 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number
Numero di lottoT17E044 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/12/2021 Catalog Number
Titolo del prodotto
2-Phenoxybenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific™ >