Learn More
Fisherbrand™ Setaccio per analisi in acciaio inox con rete in filo intrecciato
Realizzato in acciaio inox, disponibile in un'ampia varietà di formati. Il setaccio per test in acciaio inox con rete in filo intrecciato Fisherbrand™ ha un diametro di 200 mm.
Marca:  Fisherbrand™ 01/200SBW1.40
Codice prodotto. 11517542
  • 71.90€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
100 mm and 200 mm diameter test sieves with Stainless Steel frame and woven wire mesh. Supplied with Certificate of Conformity and record card. Additional mesh sizes and diameter sieves available - please contact Customer Service for details.
Specifica
Specifica
1 ciascuno
Setaccio
Acciaio inox
200 mm
Filo intrecciato
1.40 mm
Certificato di conformità, BS 410: Parte 1: 2000, ISO 3310: Parte 1: 2000
Certificato di conformità e scheda di registrazione
Acciaio inox
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Setaccio per analisi in acciaio inox con rete in filo intrecciato > Pore Size: 1.40 mm