Learn More
3,5-Dimethylphenyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Amber Glass Bottle; 10g
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 3, 5-Dimethylphenyl isothiocyanate |
CAS | 40046-30-8 |
CAS min. % | 97.0 |
Quantità | 10 g |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Formula molecolare | C9H9NS |
Formula lineare | (CH3)2C6H3NCS |
Numero MDL | MFCD00041082 |
Sinonimo | 3,5-dimethylphenyl isothiocyanate, 3,5-dimethylphenylisothiocyanate, 3,5-dimethylbenzenisothiocyanate, acmc-20anca, 3,5-xylyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-3,5-dimethyl-benzene, #, isothiocyanic acid 3,5-dimethylphenyl ester |
InChI Key | DSMXCADWIFIJEX-UHFFFAOYSA-N |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Titolo del prodotto
3,5-Dimethylphenyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™ >