Learn More
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane, 95%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11490148
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11490148
100 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Codice prodotto. 11490148
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23726.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane is used as a capping molecule for cadmium sulphide nanocrystals. It is used in the preparation of multi-walled carbon nanotubes and bilayer modified gold electrode. It acts as a linker molecule used in the preparation of gold multilayers and as a molecular adhesive in the fabrication of vapor-deposited gold electrodes on glass substrates. It is also used as a precursor for silica.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane is used as a capping molecule for cadmium sulphide nanocrystals. It is used in the preparation of multi-walled carbon nanotubes and bilayer modified gold electrode. It acts as a linker molecule used in the preparation of gold multilayers and as a molecular adhesive in the fabrication of vapor-deposited gold electrodes on glass substrates. It is also used as a precursor for silica.
Solubility
Miscible with methanol, ethanol, isopropanol, acetone, benzene, toluene and xylene.
Notes
Air and moisture sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents, strong acids, alcohols and water. Decomposes in water.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4420-74-0
Formula molecolare C6H16O3SSi
Molecular Weight (g/mol) 196.336
Numero MDL MFCD00004901
InChI Key UUEWCQRISZBELL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethoxysilylpropanethiol, 3-mercaptopropyltrimethoxysilane, 3-mercaptopropyl trimethoxysilane, 1-propanethiol, 3-trimethoxysilyl, silquest a 189, 3-trimethoxysilyl propanethiol, prosil 196, silane a 189, union carbide a-189, sila-ace s 810Vedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 20473
IUPAC Name 3-trimethoxysilylpropane-1-thiol
SMILES CO[Si](CCCS)(OC)OC
Specifica
Punti di ebollizione 213°C to 215°C
Materiale o nome chimico (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Punto di fusione <-50°C
Quantità 100 g
Formula lineare (CH3O)3Si(CH2)3SH
Numero UN UN3082
Beilstein 2038119
Punto d'infiammabilità 96°C (204°F)
Informazioni di solubilità Miscible with methanol,ethanol,isopropanol,acetone,benzene,toluene and xylene.
Peso formulazione 196.34
Percent Purity 95%
Indice di rifrazione 1.443
Sensibilità Air and moisture sensitive
Densità 1.05
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoY20J008 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/12/2023 Catalog NumberB23726.22,B23726.14,B23726.36
Numero di lottoS20J087 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/06/2023 Catalog NumberB23726,B23726.22,B23726.14,B23726.36
Numero di lotto10237874 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog NumberB23726.22,B23726.14,B23726.36
Numero di lottoY19H065 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog NumberB23726.22,B23726.14,B23726.36
Numero di lottoY19H061 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog NumberB23726.22,B23726.14,B23726.36
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 3-Mercaptopropyltrimethoxysilane
Titolo del prodotto
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane, 95%, Thermo Scientific Chemicals >