Learn More
Thermo Scientific™ 3K/4K Series Particle Counter Standards
Ensure accurate and convenient calibration of laser particle counters with Thermo Scientific™ 3K/4K Series Particle Counter Standards.
Marca: Thermo Scientific™ 3K-350
Descrizione
Ensure accurate and convenient calibration of laser particle counters with Thermo Scientific™ 3K/4K Series Particle Counter Standards. Compared with our 3000 and 4000 Series products, this product line is precisely diluted for immediate use in laser particle counters with minimal time-consuming concentration adjustments.
Features:- Suspensions of monodisperse polystyrene spheres for use in airborne or liquid particle dispersion systems
- Particle diameters traceable to the Standard Meter through the National Institute of Standards and Technology (NIST)
- Accurately calibrates or checks performance of laser particle counters used in cleanrooms and other contamination monitoring applications
- Particles prepared as low residue aqueous suspensions for minimal background interference
Specifica
Contiene tracce di tensioattivo per inibire l'agglomerazione e favorire la stabilità | |
Unless otherwise stated, refrigerate 2° to 8deg;C product when not in use but do not freeze. Store upright and keep bottle tightly sealed. Mix product with gentle inversion by hand or vortex mixer. | |
Particelle tracciabili al NIST per la calibrazione dei contaparticelle laser | |
Laser Particle Counter Calibration | |
Count Control Particles | |
° | |
Product stable for a minimum of 12 months |
1 x 109/mL | |
Particelle di polimeri in acqua | |
White or Colorless | |
Polistirene | |
Certificato di calibrazione e tracciabilità NIST | |
15 mL | |
≤ 1.8% | |
0.35 μm |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
268119 | Certificato di analisi | 21/02/2025 | 3K-350 |
286535_0526 | Certificato di analisi | 21/02/2025 | 3K-350 |
285346_0426 | Certificato di analisi | 21/02/2025 | 3K-350 |
262841 | Certificato di analisi | 21/02/2025 | 3K-350 |
263335 | Certificato di analisi | 21/02/2025 | 3K-350 |