Learn More
Thermo Scientific™ 4000 Series Monosized Particles
Minimize response of analytic systems to shape effects with monosized particles.
Marca:  Thermo Scientific™ 4210A
554.85 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11533123
  • 846.00€ / 15mL
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Minimize response of analytic systems to shape effects with Thermo Scientific™ 4000 Series Monosized Particles, excellent for use with any application that requires a NIST™ traceable size standard with a very narrow standard deviation.
Caratteristiche:
  • Particle spheres are used instead of irregularly shaped particles.
  • ™™
  • Size distribution and uniformity are measured by electrical resistance analysis or optical microscopy.
  • μ
  • μ
Informazioni per l'ordine:
μ μ Packages are lot-numbered for convenient technical service and support after the sale.
™ In addition to this line of polymer size standards, we also offer calibration standards in silica and glass materials. Ask our technical service department for information about specific applications or other product needs not listed here.
Comprende:
Certificate of Calibration and Traceability to NIST, which includes a description of the calibration method and its uncertainty; Table of chemical and physical properties; Material Safety Data Sheet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Contiene tracce di tensioattivo per inibire l'agglomerazione e favorire la stabilità
0.2% solids
Particelle di polimeri in acqua
White or Colorless
Polistirene
Certificato di calibrazione e tracciabilità NIST
15mL
s = 0.09µm, 0.9% CV
10.00 ± 0.08µm
Ogni confezione di standard contiene un certificato di calibrazione e tracciabilità NIST che include una descrizione del metodo di calibrazione e della rispettiva incertezza, nonché una tabella delle proprietà chimiche e fisiche.
Store in a tightly closed container, between 4° to 30°C. Keep bottle upright and tightly sealed. Miscelare il prodotto mediante delicata agitazione in vortex o inversione manuale.
Particelle tracciabili al NIST per la calibrazione dei contaparticelle laser
Applicazioni deviazione standard dimensione ridotta
Particelle a dimensioni standard
1.05g/cm³
°
Product stable for a minimum of 24 months
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto259536 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog Number4210A
Numero di lotto260131 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog Number4210A
Numero di lotto263647 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog Number4210A
Numero di lotto259415 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog Number4210A
Numero di lotto264349 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog Number4210A
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ 4000 Series Monosized Particles > Diam.: μ±μσμ