Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Scatole per stoccaggio criogenico in polipropilene a 81 posti
Le scatole per conservazione in polipropilene consentono di conservare in modo compatto e organizzare fiale criogeniche sul banco, nel congelatore o durante il trasporto. A differenza dei modelli in cartone, queste robuste scatole non si rompono se esposte all'umidità o in caso di uso intenso.
Marca:  Bel-Art™ SP Scienceware™ F18852-0012
39.26 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24095" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15500092
  • 64.90€ / 5 confezioni
Edge
Esplora altre offerte speciali
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Utilizzo possibile a temperature da -80 °C a +121 °C
  • Le scatole da 81 posti in 9 file da 9 possono contenere provette e fiale criogeniche da 0.5, 1.5 e 2.0 ml
  • Cinque scelte di colori; utili per l'organizzazione e la rapida identificazione visiva dei campioni
  • I coperchi trasparenti a tenuta sicura, facili da sollevare, consentono di osservare agevolmente il contenuto; pannelli opachi su due lati per facilitare l'etichettatura
  • La griglia alfanumerica consente di tenere traccia dei singoli campioni
  • Elementi “antiscivolo” sagomati sul fondo e nel coperchio garantiscono un impilamento sicuro
Misure delle scatole: 14 x 14 x 4.8 cm
Specifica
Specifica
Blu
Consentono di conservare le fiale criogeniche in modo compatto e di tenerle in ordine sul banco, nel congelatore o durante il trasporto
Coperchi trasparenti traslucidi, pannelli opachi su due lati, etichetta con griglia alfanumerica
Scatola di conservazione per congelatore
Da -112° a 249.8 °F
PP (polipropilene)
Provette e fiale criogeniche da 0.5, 1.5 e 2.0 ml
81
5/Pk.
Da -80° a 121 °C
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Use code 24095 to receive this promotion.
    Codice sconto: 24095
    Scade2025-04-15
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 17/03/2025 and 15/04/2025 subject to availability of the product in stock. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy or if the product is no longer available in stock. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Learn More
Titolo del prodotto
Bel-Art™ SP Scienceware™ Scatole per stoccaggio criogenico in polipropilene a 81 posti > Blue