Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Scatole per stoccaggio criogenico in polipropilene a 81 posti
Le scatole per conservazione in polipropilene consentono di conservare in modo compatto e organizzare fiale criogeniche sul banco, nel congelatore o durante il trasporto. A differenza dei modelli in cartone, queste robuste scatole non si rompono se esposte all'umidità o in caso di uso intenso.
Marca:  Bel-Art™ SP Scienceware™ F18852-0015
Codice prodotto. 15515594
  • 58.35€ / pezzi 5
Edge
Esplora altre offerte speciali
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Utilizzo possibile a temperature da -80 °C a +121 °C
  • Le scatole da 81 posti in 9 file da 9 possono contenere provette e fiale criogeniche da 0.5, 1.5 e 2.0 ml
  • Cinque scelte di colori; utili per l'organizzazione e la rapida identificazione visiva dei campioni
  • I coperchi trasparenti a tenuta sicura, facili da sollevare, consentono di osservare agevolmente il contenuto; pannelli opachi su due lati per facilitare l'etichettatura
  • La griglia alfanumerica consente di tenere traccia dei singoli campioni
  • Elementi “antiscivolo” sagomati sul fondo e nel coperchio garantiscono un impilamento sicuro
Misure delle scatole: 14 x 14 x 4.8 cm
Specifica
Specifica
Viola
Consentono di conservare le fiale criogeniche in modo compatto e di tenerle in ordine sul banco, nel congelatore o durante il trasporto
0.5, 1.5 and 2 mL Tubes and Cryo Vials
81
5/Pk.
Da -80° a 121 °C
PP (polipropilene)
Provette e fiale criogeniche da 0.5, 1.5 e 2.0 ml
Coperchi trasparenti traslucidi, pannelli opachi su due lati, etichetta con griglia alfanumerica
Scatola di conservazione per congelatore
Da -112° a 249.8 °F
Titolo del prodotto
Bel-Art™ SP Scienceware™ Scatole per stoccaggio criogenico in polipropilene a 81 posti > Purple