Learn More
Greiner Bio-One 96-well CrystalQuick™ Crystallisation Microplates
For automatised applications. Greiner Bio-One 96-Well CrystalQuick™ Crystallisation Microplates are optimised for sealing with VIEWseal adhesive film.
585.83€ - 1330.00€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Matrice | 8 x 12 |
Colore | Clear |
Materiale | Polystyrene |
No. of Wells | 96 |
Codice del prodotto | Marca | Forma pozzetto | Volume (sistema metrico) pozzetto | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Forma pozzetto | Volume (sistema metrico) pozzetto | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10010372
|
Greiner Bio-One
609101 |
Square, Flat Bottom (F-well) | 4.1 μL | Standard | N/A | N/A | N/A | |||||
10540593
|
Greiner Bio-One
609120 |
circolare | 1.9 μL | Standard |
644.41€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10378913
|
Greiner Bio-One
609171 |
Square, Flat Bottom (F-well) | 3.9 μL | Standard |
878.74€
pezzi 80 |
Spedizione stimata: 27-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10388913
|
Greiner Bio-One
609801 |
Square, Flat Bottom (F-well) | 4.1 μL | LBR (low birefringence) | N/A | N/A | N/A | |||||
10582954
|
Greiner Bio-One
609820 |
circolare | 1.9 μL | LBR |
585.83€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 27-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10145553
|
Greiner Bio-One
609871 |
Square, Flat Bottom (F-well) | 3.9 μL | LBR |
1177.37€
pezzi 80 |
Spedizione stimata: 27-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Non-sterile
- Polystyrene
- Good optical properties
- With crystallisation well per reservoir
- Alphanumeric well coding
- With CrystalDrop™ lid, experiments are possible with sitting drop and hanging drop metho
Specifica
Standard | |
Clear | |
96 | |
Sitting drop applications with different well profiles and material properties |
8 x 12 | |
Polystyrene | |
Non-sterile |
Titolo del prodotto
Greiner Bio-One 96-well CrystalQuick™ Crystallisation Microplates