Learn More
Fisherbrand™ Guarnizione in polipropilene con filettature corta 9 mm blu, foro centrale, setto assemblato
I tappi in polipropilene sono chimicamente inerti e adatti per la maggior parte delle applicazioni di cromatografia.
Marca: Fisherbrand™ 09 15 0838
161.97 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24362" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Eliminazione del distacco del setto
- Maggiore capacità ermetica
- Maggiore compatibilità con gli autocampionatori
- Flessibilità di selezione del setto più indicato per lo strumento e le applicazioni utilizzati
- Ergonomia ottimizzata, texturing sottile e scanalature a distanza uniforme per una maneggevolezza superiore
- Semplicità di apertura e chiusura con un solo gesto
- I setti e i tappi preassemblati sono pratici e riducono al minimo la contaminazione dovuta alla manipolazione
- Chiusure a crimpare o a scatto per la compatibilità con gli autocampionatori robotici
Specifica
Tappo a filettatura corta | |
6 mm | |
9 mm | |
GC, HPLC | |
1 mm | |
9 mm |
Silicone/PTFE | |
Bianco, Rosso, Blu | |
in linea | |
1000 | |
Attacco filettato | |
9 mm Screw Thread Vials |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
Days
19Hours
20Minutes
47Seconds
12 -
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
Days
50Hours
20Minutes
47Seconds
12nuova offerta Save Up to 70%