Learn More
Fisherbrand™ Guarnizione in polipropilene con filettature corta 9 mm blu, foro centrale, setto assemblato
I tappi in polipropilene sono chimicamente inerti e adatti per la maggior parte delle applicazioni di cromatografia.
208.00€ - 679.00€
Specifica
Descrizione | Tappo a filettatura corta |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 9 mm |
Materiale | in linea |
Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
Quantità | 1000 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Material (Liner) | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Material (Liner) | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11722438
|
Fisherbrand™
09 15 0867 |
Rosso/arancione, Trasparente, Blu | Gomma naturale, TEF | 1 mm |
208.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
11787567
|
Fisherbrand™
09 15 0838 |
Bianco, Rosso, Blu | Silicone/PTFE | 1 mm |
408.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
11797567
|
Fisherbrand™
09 15 0869 |
Blue, White | Silicone/PTFE | 1 mm |
679.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
11863021
|
Fisherbrand™
09 15 1819 |
Rosso/arancione, Blu, Red-Orange | Gomma rossa, PTFE | 1 mm |
239.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
11732438
|
Fisherbrand™
09 15 0868 |
Red, White, Blue | Silicone/PTFE | 1 mm |
405.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11834830
|
Fisherbrand™
09 15 0982 |
Blue | PTFE Virginal | 0.2 mm |
233.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11864850
|
Fisherbrand™
09 15 2016 |
Red, White, Blue | Silicone/PTFE | 1 mm |
568.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16328357
|
Fisherbrand™
09 15 2487 |
Blue | Aluminum | 0.06 mm |
313.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Eliminazione del distacco del setto
- Maggiore capacità ermetica
- Maggiore compatibilità con gli autocampionatori
- Flessibilità di selezione del setto più indicato per lo strumento e le applicazioni utilizzati
- Ergonomia ottimizzata, texturing sottile e scanalature a distanza uniforme per una maneggevolezza superiore
- Semplicità di apertura e chiusura con un solo gesto
- I setti e i tappi preassemblati sono pratici e riducono al minimo la contaminazione dovuta alla manipolazione
- Chiusure a crimpare o a scatto per la compatibilità con gli autocampionatori robotici
Specifica
Tappo a filettatura corta | |
in linea | |
1000 |
9 mm | |
GC, HPLC | |
Attacco filettato |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Guarnizione in polipropilene con filettature corta 9 mm blu, foro centrale, setto assemblato