Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Western Blot Substrate Trial Pack, Atto & Pico PLUS
Contains sample sizes of SuperSignal™ West Atto Ultimate Sensitivity Chemiluminescent Substrate and SuperSignal™ West Pico PLUS Chemiluminescent Substrate to enable trial use of the most recommended substrates for routine and high-sensitivity western blotting.
Marca:  Thermo Scientific™ A45918
Codice prodotto. 17166378
  • 193.00€ / 40mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • SuperSignal West Pico PLUS
    • Picogram to femtogram sensitivity: detect low-picogram to high-femtogram amounts of target protein on nitrocellulose or PVDF membrane
    • Best for routine western blots
  • SuperSignal West Atto
    • Sensitivity: low-femtogram to high-attogram
    • Best for low abundant targets or precious samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Substrate
Liquid
Nitrocellulose, PVDF
20 mL + 20 mL trial pack
Picogram to femtogram, low-femtogram to high-attogram
• 20 mL SuperSignal West Pico PLUS reagent, store at room temperature
• 20 mL SuperSignal West Atto reagent, store at 2–8°C
Chemiluminescence
Western Blot
SuperSignal™
Horseradish Peroxidase
4 Mini-Gel Blots, 400 sq. cm of Membrane
Approved for shipment at Room Temperature or on Wet or Dry Ice
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoSPECS Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/07/2022 Catalog NumberA45918
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Western Blot Substrate Trial Pack, Atto & Pico PLUS > Detection Method: Chemiluminescent