Learn More
IKA™ R 1331 Anchor Stirrer
Overhead, anchor-shaped stirrer element is ideally suited for medium to highly viscous fluids.
Marca:  IKA™ 0002022400
Codice prodotto. 10140401
  • 570.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Tangential flow
  • High shearing rate at edges
  • Minimum deposits on the vessel wall
  • Use at low speeds
  • Use for polymer reactions, even distribution of high mineral contents in liquids
  • Ideal for medium to highly viscous fluids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
0.3 in.
Used at low speeds
1000 rpm
8 mm
1 Pk.
Anchor Stirrer
Titolo del prodotto
IKA™ R 1331 Anchor Stirrer > R 1331; Stirrer head Dia.: 9cm