Learn More
IKA™ Accessory Stirring Shafts for SteadyStir™ and Overhead Stirrers
Generate axial flow in the vessel with these stirring shafts. IKA™ Accessory Stirring Shafts for SteadyStir™ and IKA™ Overhead Stirrers are designed for medium to high speeds.
Marca:  IKA™ 0000756900
183.47 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10058130
  • 205.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For stirring in round vessels with narrow necks
  • Effect is similar to that of a 4-bladed propeller stirrer
  • Medium to high speeds required
† PTFE-coated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
0.3 in.
13.8 in.
R 1352
Centrifugal Stirrer
8 mm
350 mm
2000 rpm max.
Stainless Steel (316L)
Titolo del prodotto
IKA™ Accessory Stirring Shafts for SteadyStir™ and Overhead Stirrers > R 1352, Stirrer, Centrifugal