Learn More
Fisherbrand™ Active Comfort: Sedia da laboratorio
Sedia da laboratorio ergonomica e polivalente con schienale extra alto con supporto lombare integrato.
Marca: Fisherbrand™ 9673-2000-521304
172.00 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Elevato comfort di seduta
- Schiuma PU Soft Touch, lavabile ed estremamente resistente.
- Schienale alto dal design ergonomico con sostegno lombare integrato
- Sedile con supporto pelvico supplementare
- Ergonomia: postura sana grazie al supporto lombare integrato, regolabile in base all'altezza dell'utente.
- Stabilità, durata e sicurezza molto elevate
- Eccellente rapporto prezzo/prestazioni
Specifica
Chair | |
440 to 620 mm | |
GS-mark for tested safety according to DIN 68877 | |
For laboratory work at low laboratory benches | |
Backrest, seat, gas spring, gas spring cover, 5-star foot base, castors | |
120 kg | |
10 years | |
Soft castors for hard floors | |
Yes | |
Yes | |
Desk Height |
Black | |
Height adjustable by gas spring | |
PU-foam | |
Aluminium, polished | |
Gas lift height adjustment | |
Adjustable from 440 to 620 mm | |
13 kg | |
640 mm | |
Yes | |
Yes |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
17726699_Fisherbrand Active Comfort Low Lab Chair_v1.0 (1).pdf
Dimensione file: 349.8 kB
Offerte speciali
- Diversi produttori
-
Diversi produttori
The Academic Best Buy Book 2025
Browse exclusive prices for our academic customersCodice sconto: 25081Scade: 2025-12-31
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Active Comfort: Sedia da laboratorio > Type: Chair
Meets biosafety level S1 and S2, GMP compliant