Learn More
Thermo Scientific™ Adattatori per rotore a cestello oscillante Thermo Scientific™ TX-1000
L'assortimento di adattatori offre una flessibilità sorprendente
Marca:  Thermo Scientific™ 75007301
448.12 EUR valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15339695
  • 506.52€ / pezzi 4
Esplora altre offerte speciali
Descrizione
Descrizione
An assortment of adapters for outstanding flexibility
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Rotor Adapter
4 x 1,000 ml
140mm
1000 mL Bio Bottle
126mm
Bio-Bottle 1000 ml
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Adattatori per rotore a cestello oscillante Thermo Scientific™ TX-1000 > 1000mL Bio-Bottle