Learn More
Brady™ Etichette in nylon multiuso con adesivo aggressivo
L’etichetta in tessuto di nylon B-499 è la soluzione! Stampa praticamente ovunque con una stampante per etichette portatile Brady.
27.65€ - 68.75€
Specifica
Certificazione/Conformità | UL Recognised;CSA Accepted;Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) Approvals are for White material only Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
---|---|
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Colore | White |
Finitura | Opaco |
Materiale | Nylon Cloth |
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17900750
|
Brady™
170802 |
20.96 mm (W) x 9.53 mm (H) | Die-cut |
50.80€
pezzi 220 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17960740
|
Brady™
170796 |
19.05 mm (W) x 12.70 mm (H) | Die-cut |
37.95€
pezzi 220 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17841809
|
Brady™
170929 |
22.86 mm (W) x 12.70 mm (H) | Die-cut |
60.80€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17910670
|
Brady™
170803 |
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H) | Die-cut |
62.30€
pezzi 180 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
17900670
|
Brady™
170808 |
48.26 mm (W) x 25.40 mm (H) | Die-cut |
43.65€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17871809
|
Brady™
170934 |
38.10 mm (W) x 31.75 mm (H) | Die-cut |
68.75€
pezzi 160 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17940680
|
Brady™
170793 |
9.53 mm (W) x 4.88 m (L) | Continuous |
27.65€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17940700
|
Brady™
170794 |
12.70 mm (W) x 4.88 m (L) | Continuous |
29.05€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17900770
|
Brady™
170795 |
19.05 mm (W) x 4.88 m (L) | Continuous |
37.35€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17821759
|
Brady™
170927 |
25.40 mm (W) x 4.88 m (L) | Continuous |
48.55€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17871779
|
Brady™
170928 |
38.10 mm (W) x 4.88 m (L) | Continuous |
46.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Versatili: ideali per l'etichettatura di superfici molto curve come fili e cavi, ma anche applicazioni generiche di laboratorio, pannelli di apparecchiature, pannelli frontali e morsettiere
- Durevoli: progettate per resistere a temperature estreme, prodotti chimici, grassi, oli, detergenti e detersivi
- Adesive: etichette adesive permanenti che aderiscono a superfici lisce, ruvide e verniciate a polvere
- Certificazioni: UL Recognised secondo UL969, CSA secondo C22.2 No. 0.15-95, RoHS Compliant secondo 2011/65/EU (Pass 2015/863)
- Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
UL Recognised;CSA Accepted;Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) Approvals are for White material only Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
White | |
Nylon Cloth | |
Non-sterile | |
-40°C to 90°C | |
0.166 mm |
Permanent Acrylic | |
Opaco | |
Etichette | |
-40°F to 194°F | |
0.0065 in |
Titolo del prodotto
Brady™ Etichette in nylon multiuso con adesivo aggressivo