Learn More
Aalborg™ Air Direct Glass Flow Tube 150mm Reference Scale
Aalborg™ Air Direct Glass Flow Tube Reference Scale reults in superior mL and L readings by providing a scale of meaurements in a vairety of volumes.
96.00€ - 146.00€
Specifica
Tipo Air Direct Flow Tube
Larghezza (sistema metrico) 150 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 23
Codice del prodotto Marca Velocità di flusso dell'aria Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Velocità di flusso dell'aria Prezzo Quantità e disponibilità  
11778308
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Aalborg™
FT-042-06-CA-VN
75 mL/min.
118.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11778348
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Aalborg™
FT-062-01-ST-VA
264 mL/min.
118.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 19-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11738348
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Aalborg™
FT-032-41-GL-VA
49 mL/min.
118.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11758328
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Aalborg™
FT-092-25-GL-VN
2.5 L/min.
118.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11788318
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Aalborg™
FT-112-10-GL-VN
300 ml/min.;;en;
118.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11768308
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Aalborg™
FT-032-06-SA-VN
50 mL/min.
118.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11718348
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Aalborg™
FT-042-15-GL-VA
19 mL/min. N/A N/A N/A
11778318
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Aalborg™
FT-042-75-CA-VN
100 mL/min. N/A N/A N/A
11748348
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Aalborg™
FT-032-41-ST-VA
143 mL/min.
138.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11778328
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Aalborg™
FT-102-16-CA-VN
10 L/min.
118.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 17-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11753199
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Aalborg™
FT-042-12-SA-VN
25 mL/min.
118.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11748368
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Aalborg™
FT-044-40-TA-VA
70 mL/min.
146.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11763199
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Aalborg™
FT-062-03-ST-VN
200 mL/min.
118.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11788258
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Aalborg™
FT-112-02-SA-VA
374 mL/min.
118.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 05-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11748328
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Aalborg™
FT-112-19-CA-VN
1.25 l/min.;;en;
118.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11773199
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Aalborg™
FT-112-08-SA-VN
500 mL/min.
118.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11788328
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Aalborg™
FT-044-14-GL-VN
23 L/min.
136.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 11-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11798278
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Aalborg™
FT-082-03-SA-VA
1093 mL/min.
118.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11718368
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Aalborg™
FT-034-39-ST-VA
1637 mL/min.
118.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11708368
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Aalborg™
FT-034-39-GL-VA
8505 mL/min.
96.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11728288
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Aalborg™
FT-102-05-SA-VA
5188 mL/min.
111.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 11-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11733199
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Aalborg™
FT-044-41-ST-VN
42 L/min.
136.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11738288
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Aalborg™
FT-044-40-SA-VA
30 L/min.
146.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Direct reading tubes are straightforward.
  • The measurement scale on each of these tubes reads actual flow at standard conditions in a choice of English or Metric units.
  • Obtaining actual flow rates with these tubes requires the use of a reference scale flow correlation table.
  • Reference scale tubes are useful when measuring flow rates for gases other than air and/or for non-standard conditions.
Specifica
Specifica
Air Direct Flow Tube
150 mm
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Aalborg™ Air Direct Glass Flow Tube 150mm Reference Scale