Learn More
SCAT™ HPLC Valvole dell'aria, V2.0
Le valvole d'aria fanno parte del sistema SCAT Safety Cap, utilizzato per proteggere i solventi nelle bottiglie di alimentazione dalla contaminazione esterna. Forniscono una equalizzazione sicura della pressione con aria pulita per l'ingresso del solvente.
Marca: SCAT™ 397008
196.65 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "24127" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
An exchange indicator shows the elapsed service life, allowing for prompt replacement of the air valve after 6 months of use. Purified ventilation enables precise and reproducible analytical results in the HPLC/UHPLC process.
- Blocks solvent vapors
- Protects health and the environment
- Exchange indicator displays next replacement time
- Easy to change without tools
- Fits any SCAT™ Safety Cap
Specifica
0.25 in. | |
Polyurethane | |
UNF 0.25 in., 28 G |
Red | |
8 Valves | |
HPLC Air Valve |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
Days
57Hours
23Minutes
15Seconds
32nuova offerta Save Up to 70%