Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 38-612 (ex ChemTek™ 38-612)
Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Click to view available options
Size:
8
9
Descrizione
- La gamma AlphaTec™ 38-612 offre la migliore resistenza alle sostanze chimiche più aggressive, senza compromettere destrezza o comfort.
- Il guanto AlphaTec™ 38-612 protegge dagli idrocarburi alifatici, alogenati e aromatici, nonché dagli acidi minerali concentrati.
- I guanti AlphaTec™ 38-612 sono molto flessibili e garantiscono eccellente destrezza. Progettati per il comfort – morbidi al tatto e di forma naturale, curva ed ergonomica – questi guanti offrono facile calzabilità e buona presa.
Specifica
Specifica
Stile di taglio | Beaded |
Coating Material | Viton/Butyl Polymer |
Colore | Black |
Finitura esterna | Smooth |
Latex Free | Sì |
Materiale | Butyl Polymer |
Size | 9 |
Spessore (sistema metrico) | 0.3 mm |
Lunghezza (sistema imperiale) | 12 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 300 mm |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-5 of 7
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Outlet Corner
Use code 24095 to receive this promotion.Codice sconto: 24095Scade: 2025-04-15
Days
6Hours
18Minutes
29Seconds
34 -
Diversi produttori
Gear Up for Safety
Save up to 60% on gloves, apparel, and moreCodice sconto: 24131Scade: 2025-06-08
nuova offerta Shop Now
Titolo del prodotto
Ansell™ AlphaTec™ 38-612 (ex ChemTek™ 38-612) >