Learn More
Ansell™ AlphaTec™MICROCHEM™4000 Model 215 Apron with Sleeves
Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Descrizione
- Velcro fastening to neck
- Tie fastening at the waist
- Double cuff with knitted
- inner cuff
- Welded and taped seams
Specifica
Specifica
Size | Small |
Materiale | Multi-layer Barrier Laminate Fabric |
Colore | Green |
Tipo di chiusura | Hook and Loop, Waist Ties |
Sterilità | Non-sterile |
Stile polso | Double Inner Knit |
Senza lattice | Yes |
N. di tasche | None |
Resistenza | Abrasions, acids, anti-static, bloodborne pathogens, chemicals |
Certificazione/Conformità | EN 14605: 2005 +A1:2009, Type PB (3); EN 14605: 2005 +A1:2009, Type PB (4); EN14126: 2003, Types PB(3)-B, PB (4)-B |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 7
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Gear Up for Safety
Save up to 60% on gloves, apparel, and moreCodice sconto: 24131Scade: 2025-06-08
nuova offerta Shop Now
Titolo del prodotto
Ansell™ AlphaTec™MICROCHEM™4000 Model 215 Apron with Sleeves >