Learn More
Ammonia Solution, 35%, for HPLC, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 10508610
Ammonia Solution, 35%, for HPLC, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10508610
100mL, Plastic Coated Glass bottle
Click to view available options
100mL, Plastic Coated Glass bottle
Codice prodotto. 10508610
Marca: Fisher Chemical A/3295/PB05
Richiesta di formato massivo o personalizzato
H5NO, CAS Number-1336-21-6, Colorless, 35.05g/mol, 11418, Plastic Coated Glass bottle, 12, Liquid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
pH 12
Colore Colorless
CAS 1336-21-6
Formula molecolare H5NO
Numero MDL MFCD00066650
InChI Key VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.O
IUPAC Name amine hydrate
Molecular Weight (g/mol) 35.05
Peso formulazione 35.05g/mol
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
2 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2527871 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/02/2025 Catalog NumberA/3295/PB05
Numero di lotto2524577 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/02/2025 Catalog NumberA/3295/PB05
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonia solution 35%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ammonium hydroxide,Ammonia
Titolo del prodotto
Ammonia Solution, 35%, for HPLC, Fisher Chemical™ >