Learn More
Atenolol, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 13575040
Atenolol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 13575040
25 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 13575040
Marca: Thermo Scientific Acros 449550250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 29122-68-7
Formula molecolare C14H22N2O3
Molecular Weight (g/mol) 266.34
InChI Key METKIMKYRPQLGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo atenolol, tenormin, tenormine, normiten, blokium, prenormine, tenoblock, atehexal, betablok, cuxanorm
PubChem CID 2249
ChEBI CHEBI:2904
IUPAC Name 2-[4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phenyl]acetamide
SMILES CC(C)NCC(COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)N)O
Specifica
Materiale o nome chimico Atenolol
Punto di fusione 146.0°C to 148.0°C
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Indice di Merck 15,85
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol, acetic acid, dmso, ethanol, insoluble in acetonitrile, ethylacetate, chlorofor, m
Peso formulazione 266.34
Percent Purity 98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0467292 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/11/2024 Catalog Number449550010,449550050,449550250
Numero di lottoA0462136 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data03/05/2024 Catalog Number449550010,449550050,449550250
Numero di lottoA0446848 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/04/2024 Catalog Number449550010,449550050,449550250
Numero di lottoA0438268 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number449550010,449550050,449550250
Numero di lottoA0397395 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number449550010,449550050,449550250
Identificativo prodotto
  • Atenolol
Titolo del prodotto
Atenolol, 98%, Thermo Scientific Chemicals >