Learn More
Axygen™ Micropiastre di conservazione
Per raccolta di campioni, camere per crescita in vitro e conservazione a lungo termine.
Marca: Axygen™ P-DW-20-C-S-IND
311.65 EUR valido fino al 2025-04-13
Usa il codice promo "24122" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Per raccolta di campioni, camere per crescita in vitro e conservazione a lungo termine.
Le piastre per saggi e a pozzetti profondi Axygen™ vengono utilizzate per la raccolta di campioni, le camere per crescita in vitro e la conservazione a lungo termine. Realizzate in polipropilene, offrono un'eccellente resistenza chimica e resistono a temperature minime di -80 °C.
Specifica
ANSI, SLAS 1-2004 | |
8 x 12 | |
Trasparente | |
Polipropilene | |
96 | |
circolare | |
4000 x g | |
-80 °C |
Standard | |
Sì | |
Micropiastra di conservazione a 96 pozzetti profondi con fondo tondo, in confezione singola | |
μ | |
Sterile | |
Raccolta di campioni, camere per crescita in vitro e conservazione a lungo termine | |
-112 °F |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
24624052 | Certificato di qualità | 01/01/2025 | P-DW-20-C-S-IND |
25024053 | Certificato di qualità | 14/12/2024 | P-DW-20-C-S-IND |
19724102 | Certificato di qualità | 07/10/2024 | P-DW-20-C-S-IND |
34123026 | Certificato di qualità | 15/05/2024 | P-DW-20-C-S-IND |
34123026 | Certificato di conformità | 26/03/2024 | P-DW-20-C-S-IND |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Precision at Your Fingertips
Master liquid handling with ease.Codice sconto: 24122Scade: 2025-04-13
Days
9Hours
16Minutes
2Seconds
39