Learn More
Azlon™ Bottiglie per liquido di lavaggio stampate con bordo inclinato in LDPE Azlon™
Bottiglie rotonde in plastica resistente per diverse applicazioni di conservazione dei liquidi, preparazione dei terreni e campionamento. Le bottiglie per liquido di lavaggio con bordo inclinato in LDPE Azlon™ sono stampate indelebilmente con una selezione di sette comuni solventi da laboratorio, simboli di rischio appropriati e numeri CAS.
26.15€ - 47.30€
Specifica
Colore | Semitrasparente |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Per un’identificazione rapida del contenuto |
Materiale | LDPE |
Closure Included | Sì |
Autoclavabile | Non autoclavabile |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Chemical Label | Colore chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Chemical Label | Colore chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11353514
|
Azlon™
WGF535P |
250 ml | Ethanol | Arancione |
39.70€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 06-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10698005
|
Azlon™
WGF532P |
250 ml | Methanol | Verde |
47.30€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10697815
|
Azlon™
WGF530P |
250 ml | Water | Bianco |
31.95€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 06-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10247874
|
Azlon™
WGF600P |
250 ml | Distilled Water | Bianco |
35.93€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12504927
|
Azlon™
WGF500 |
250 ml | Eau distillée | Bianco |
28.85€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 06-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10084174
|
Azlon™
WGF534P |
250 ml | I. M. S. | Giallo |
26.15€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
10287674
|
Azlon™
WGF531P |
250 ml | Acetone | Rosso |
39.45€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10034464
|
Azlon™
WGF533P |
250 ml | Isopropanol | Blu |
29.35€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 08-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10421055
|
Azlon™
WGF601P |
500 ml | Distilled Water | Bianco |
29.85€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
11990995
|
Azlon™
WGF537P |
500 ml | Acetone | Rosso |
38.75€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
10339604
|
Azlon™
WGF540P |
500 ml | I. M. S. | Giallo |
29.85€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 06-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10442585
|
Azlon™
WGF538P |
500 ml | Methanol | Verde |
37.55€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 06-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10044224
|
Azlon™
WGF539P |
500 ml | Isopropanol | Blu |
37.30€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
11363514
|
Azlon™
WGF541P |
500 ml | Ethanol | Arancione |
37.65€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
10442395
|
Azlon™
WGF536P |
500 ml | Water | Bianco |
31.15€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
11971538
|
Azlon™
WGF501 |
500 ml | Eau distillée | Bianco |
40.45€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 06-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Use these durable plastic bottles for a wide range of liquid storage, media preparation and sampling applications. AzlonTM LDPE Printed Slope Shoulder Wash Bottles are indelibly printed with a choice of seven popular laboratory solvents, appropriate hazard symbols and CAS numbers.
- Spruzzette con etichetta per una facile identificazione del contenuto
- Design snello per una presa confortevole e una maggiore facilità d’uso
- Dotate di chiusure in polipropilene con codifica a colori
- Le chiusure presentano aperture con beccuccio di precisione per un controllo ottimale
Specifica
Semitrasparente | |
LDPE | |
Non autoclavabile | |
Rotondo | |
Tappo |
Per un’identificazione rapida del contenuto | |
Sì | |
Stretta | |
Polipropilene |