Learn More
Thermo Scientific™ B-PER™ with Enzymes Bacterial Protein Extraction Kit
Efficiently lyse E.coli and other bacterial cells and gently extract native proteins with these nonionic detergent solutions.
Marca:  Thermo Scientific™ 90078
Codice prodotto. 10405105
  • 472.00€ / 1 set
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
250 mL
Bacterial Protein Extraction Kit
Sufficient For: 60 g cell paste
• B-PER Reagent, 250 mL
• Lysozyme, 50 mg/mL, 0.5 mL
• DNase I, 2500 U/mL, 0.5 mL
Store B-PER Reagent at ambient temperature. Store Lysozyme and DNaseI at -20°C.
Liquid
250 mL
B-PER™
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoSPECS Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/01/2023 Catalog Number90078
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ B-PER™ with Enzymes Bacterial Protein Extraction Kit > Reagent with enzymes; 250mL kit