Learn More
Bel-Art™ Martinetto da laboratorio Poly-Jaque™ SP Scienceware™
La piastra superiore liscia e facile da pulire supporta preparatori di gradiente, piastre riscaldanti, fiasche, becher, bagni e altri articoli da laboratorio fino a dieci volte il proprio peso
Marca:  Bel-Art™ F18391-0001
368.44 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11794365
  • 433.57€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Stampato in robusto policarbonato e assemblato senza parti metalliche, il martinetto è elettricamente non conduttivo e può essere immerso in un bagno o utilizzato in ambienti corrosivi
  • Posizione stampata per installare un'asta di supporto verticale (codice produttore 183910002, venduto separatamente)
  • Una grande manopola di regolazione dell'altezza consente un posizionamento preciso da 7.6 cm (3 pollici) a 30 cm (12 pollici)
  • La piastra superiore e quella inferiore possono essere entrambe forate per il fissaggio permanente su apparecchiature da laboratorio o da banco con viti o bulloni
  • Diametro superficiale: 21 cm (8.25 pollici)
  • Autoclavabile a vapore a 121°C (250°F)
  • Brevetti USA 7,111,825 B2; D541,504
Specifica
Specifica
Policarbonato
Da 3 a 12 in
Martinetto da laboratorio Poly-Jaque
Da 7.62 a 30.4 cm
15 libbre
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Bel-Art™ Martinetto da laboratorio Poly-Jaque™ SP Scienceware™ > Lab Jack; Plate diameter: 8.25