Learn More
Benzalkonium chloride, alkyl distribution C8-C16, 50 wt% aqueous solution, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Benzalkonium chloride |
Colore | Colorless to Yellow |
Punti di ebollizione | >100.0°C |
CAS min. % | 49.0, 48.0 |
CAS max % | 52.0, 51.0 |
Formula lineare | C6H5CH2N(CH3)2RClR=C8H17toC18H37 |
Concentrazione | 49 to 52% (based on M.W.= 352.5) |
Densità | 0.9800g/mL |
Indice di Merck | 15, 1061 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and acetone, slightly soluble in benzene, almost insoluble in ether |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467567 | Certificato di analisi | 30/01/2025 | 263820010,263820025 |
A0466199 | Certificato di analisi | 19/09/2024 | 263820010,263820025 |
A0465415 | Certificato di analisi | 14/08/2024 | 263820010,263820025 |
A0464457 | Certificato di analisi | 10/07/2024 | 263820010,263820025 |
A0463999 | Certificato di analisi | 24/06/2024 | 263820010,263820025 |
Sicurezza e movimentazione
- Benzalkonium chloride, 50 wt% aqueous solution
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70%