Learn More
Benzoic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Benzoic acid is an important precursor for the preparation of many other organic substances viz. benzoyl chloride, benylbenzoate, phenol, sodium benzoate, benzyl alcohol as well as benzoate plasticizers such as glycol-, diethhyleneglycol- and triethyleneglycol esters. Benzoic acid and its salts are used as food preservatives. It is involved in rubber polymerization as an activator and a retardant. It is the main component of benzoin resin and is a constituent of Whitfield’s ointment, which is used for the treatment of fungal skin diseases such as tinea, ringworm and athlete’s foot. It is widely used in cosmetics, dyes, plastics and insect repellents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Soluble in acetone, benzene, chloroform, alcohol, diethyl ether, hexane and liquid ammonia. Slightly soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, reducing agents and strong bases.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Benzoic acid |
pH | 2.5 to 3.5 |
Punto di fusione | 121°C to 124°C |
Punti di ebollizione | 249°C |
Intervallo percentuale saggio | 99% |
Beilstein | 636131 |
Indice di Merck | 14,1091 |
Informazioni di solubilità | Soluble in acetone,benzene,chloroform,alcohol,diethyl ether,hexane and liquid ammonia. Slightly soluble in water. |
Peso formulazione | 122.12 |
Percent Purity | 99% |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
10253661 | Certificato di analisi | 15/01/2025 | A14062.30,A14062.0I,A14062.0B |
10253662 | Certificato di analisi | 15/01/2025 | A14062.30,A14062.0I,A14062.0B |
10247299 | Certificato di analisi | 10/07/2023 | A14062.30,A14062.0I,A14062,A14062.0B |
10244135 | Certificato di analisi | 24/10/2022 | A14062.30,A14062.0I,A14062.0B |
10239743 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | A14062.30,A14062.0I,A14062.0B |
Sicurezza e movimentazione
- Benzoic acid
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
Days
52Hours
21Minutes
56Seconds
15nuova offerta Save Up to 70%