Learn More
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-Mark Bulb Pipets, with Certificate
Manufactured from AR-GLAS™ Soda-lime glass. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-Mark Bulb Pipets include DE-M Marking in blue enamel. Delivered with individual conformity certificate.
Marca:  BRAND™ 929709
34.89 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15835522
  • 50.40€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from AR-GLAS™ Soda-lime glass
  • 1-Mark with DE-M Marking in blue enamel
  • Class AS
  • DIN EN ISO 648 certified
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Waiting time: 5 seconds
  • Delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer.
  • Delivered with individual conformity certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Per erogazione
AS
DE-M Marking
Green
400 mm
DIN EN ISO 648, ISO 1769
AR-GLAS, Soda Lime Glass
Blue
±0.015 mL
7 mL
Bulb Pipet
Titolo del prodotto
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-Mark Bulb Pipets, with Certificate > Capacity: 7 mL