Learn More
Benazepril hydrochloride, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Descrizione
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
- High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
- Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
- Free expert technical support
Specifica
Specifica
CAS | 86541-74-4 |
Imballaggio | Glass Bottle |
Quantità | 100 mg |
Da utilizzare con (applicazione) | Ace Inhibitors |
Forma fisica | Solid |
Grado | Analytical Standard |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Titolo del prodotto
Benazepril hydrochloride, Honeywell Fluka™ >