Learn More
Calcium chloride dihydrate, 99% min, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Calcium chloride dihydrate is widely used as an ingredient in ceramic slipware, cosmetic and food items. It acts as a pH buffer in swimming pool water. It provides inhibition of swelling clays in the water phase of invert emulsion drilling fluids. It is employed in the oil industry to increase the density of solids-free brines. It is used as a flux in the Davy process for the manufacture of sodium through the electrolysis of molten sodium chloride. It finds an important application as an additive in plastics, fire extinguishers, blast furnaces and in wastewater treatment as a drainage aid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Calcium chloride dihydrate |
Forma fisica | Granules |
Quantità | 2 kg |
Intervallo percentuale saggio | 99% min. |
Informazioni di solubilità | Soluble in water,acetic acid and alcohol. |
Peso formulazione | 147.02 (110.99Anhydrous) |
Sensibilità | Hygroscopic |
Densità | 0.835 g/mL |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
M20L002 | Certificato di analisi | 22/01/2025 | 012312.36,012312.A3 |
W26J012 | Certificato di analisi | 04/10/2023 | 012312.36,012312.A3 |
T29I009 | Certificato di analisi | 20/09/2022 | 012312.36,012312.A3 |
X28H052 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | 012312.36,012312.A3 |
I30G06 | Certificato di analisi | 08/12/2021 | 012312.36,012312.A3 |
Sicurezza e movimentazione
- Calcium chloride dihydrate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: Calcium chloride, dihydrate