Learn More
Calcium chloride dihydrate, 99+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Calcium chloride dihydrate |
Punto di fusione | 175.0°C |
Colore | White |
pH | 4.5 to 8.5 (5% soln. at 25°C) |
Forma fisica | Crystalline Powder and/or Crystals |
Quantità | 500 g |
Intervallo percentuale saggio | 99.0 to 105% (Complexometry) |
Formula lineare | CaCl2·2H2O |
Fieser | 01,104 |
Indice di Merck | 15,1661 |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467384 | Certificato di analisi | 06/11/2024 | 423520025,423525000,423520250 |
A0465217 | Certificato di analisi | 05/08/2024 | 423520025,423525000,423520250 |
A0461664 | Certificato di analisi | 05/04/2024 | 423520025,423525000,423520250 |
A0459989 | Certificato di analisi | 12/02/2024 | 423520025,423525000,423520250 |
A0444254 | Certificato di analisi | 24/01/2024 | 423520025,423525000,423520250 |
Sicurezza e movimentazione
- Calcium chloride dihydrate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30