Learn More
Calcium Chloride Solution, Honeywell™ Codice prodotto.: 15641930
Calcium Chloride Solution, Honeywell™
Codice prodotto. 15641930 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
1 L
Click to view available options
Quantità:
1 L
Codice prodotto. 15641930
Marca: Honeywell-Fluka 211141L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
Volumetric, 1.0 M CaCl2
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Chloride Solution
CAS 10043-52-4
Quantità 1 L
Formula molecolare CaCl2
Numero MDL MFCD00010903
Numero UN NONH for all modes of transport
Sinonimo calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
InChI Key UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
IUPAC Name calcium;dichloride
Molecular Weight (g/mol) 110.98
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
Peso formulazione 110.98g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium chloride solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: calcium chloride
Titolo del prodotto
Calcium Chloride Solution, Honeywell™ >