Learn More
Thermo Scientific Chemicals Camptothecin Codice prodotto.: 15484889
Thermo Scientific Chemicals Camptothecin
Codice prodotto. 15484889
250 mg
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Codice prodotto. 15484889
Marca: Thermo Scientific Chemicals J62523.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Cytotoxic antitumor agent that inhibits topoisomerase I
Camptothecin is used as a cytotoxic antitumor agent that inhibits topoisomerase I.Camptothecin shows remarkable anticancer activity based on preliminary clinical trials. Its analogues are used in cancer chemotherapy. Cyclodextrin-based polymer containing camptothecin is used in the investigational anti-cancer drug study.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7689-03-4
Sinonimo (S)-(+)-Camptothecin
Specifica
Descrizione Yellow
Quantità 250 mg
Formula molecolare C20H16N2O4
Peso formulazione 348.35g/mol
Punto di fusione 260°C
Product Type Apoptosis Reagent
Content And Storage 2°C to 8°C
Da utilizzare con (applicazione) Cytotoxic antitumor agent that inhibits topoisomerase I
Forma Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoX08K025 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/10/2024 Catalog NumberJ62523.03,J62523.06,J62523.MD
Numero di lottoR06K017 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/05/2024 Catalog NumberJ62523.03,J62523.06,J62523.MD
Numero di lottoS27J077 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/07/2023 Catalog NumberJ62523.03,J62523.06,J62523.MD
Numero di lottoQ03E017 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/01/2023 Catalog NumberJ62523.03,J62523.06,J62523.MD
Numero di lottoY23I012 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/01/2023 Catalog NumberJ62523.03,J62523.06,J62523.MD
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Camptothecin
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Camptothecin
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Camptothecin >