Learn More
Fisherbrand™ Cryobox in cartone
Per combinare queste scatole in cartone con inserti a griglia diversi, per conservare un'ampia gamma di formati di provette. I Cryobox in cartone Fisherbrand™ resistono a temperature fino a -80 °C e sono ideali per la conservazione a temperature bassissime.
Marca: Fisherbrand™ FB71213
Descrizione
- Available with a water-repellent finish or with a waterproof plastic coating
- Highest flexibility: Cryoboxes can be combined with different grid inserts for tubes from 6 to 28.5mm in diameter
- The Cryoboxes can be used for larger vessels if the grid is removed
Specifica
2 mL | |
Cartone | |
Contenitore criogenico | |
10 Pack | |
136 x 136 x 50 mm | |
136 mm | |
50 mm |
Blu | |
Square | |
1 to 2 mL | |
136 x 136 mm | |
136 mm | |
136 mm | |
0.8 kg |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche