Learn More
Bochem™ Morsetto per stativo standard in ghisa cromata
Per provette per test e altra vetreria con una larghezza massima di 40 mm. Il morsetto per stativo standard in ghisa cromata BOCHEM™ Thermo Scientific™ assolve a diverse funzioni nel laboratorio moderno.
Marca:  Bochem™ 5462
Codice prodotto. 10363571
  • 16.95€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Ghisa malleabile
  • Cromato
  • Verde
  • Con inserti in sughero
  • Rotondo/rotondo
  • DIN 12894
Specifica
Specifica
40 mm
Ghisa cromata
1 ciascuno
Morsetto per stativo standard
Titolo del prodotto
Bochem™ Morsetto per stativo standard in ghisa cromata > Length: 150mm