Learn More
Thermo Scientific™ Chart Recorders for Ultra-Low Temperature Freezers
Record seven days of temperature performance at temperatures to -150° C.
Marca: Thermo Scientific™ FCR500LE
Descrizione
I registratori grafici per congelatori a bassissima temperatura Thermo Scientific™ consentono di registrare l'andamento settimanale delle temperature fino a -150°C. I registratori utilizzano carta per grafici 6 in. (15 cm) e possono essere installati in loco o in fabbrica.
Field-installed ink chart recorderServizi
La garanzia varia in base al Paese; contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni
Specifica
Inkless Chart Recorder, Field Installed | |
Revco RDE, Forma FDE, TDE Series, HDE Series (500 box capacity models only) | |
Recorder | |
Boxes (500) |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.