Learn More
Chloroform, 99.8+%, Certified AR for Analysis, Stabilised with Amylene, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Flacone in vetro color ambra
Metal Can
Plastic-coated Glass Bottle
Descrizione
CHCl3, CAS Number-67-66-3, 2.5L, 61 deg.C, Colorless, 119.38g/mol, -63 deg.C, 826, Plastic Coated Glass bottle, Liquid, 213mbar at 20 deg.C, 0.56 mPaS at 20 deg.C
Specifica
Specifica
Punto di fusione | -63°C |
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 61°C |
Quantità | 2.5 L |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Forma fisica | Liquido |
Numero MDL | MFCD00000826 |
Pressione del vapore | 213mbar at 20°C |
Viscosità | 0.56 mPaS at 20°C |
IUPAC Name | cloroformio |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Chloroform, stabilized with amylene
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H331-Tossico se inalato.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H372-Provoca danni agli organi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ A§.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/A§.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Titolo del prodotto
Chloroform, 99.8+%, Certified AR for Analysis, Stabilised with Amylene, Fisher Chemical™ >