Learn More
BRAND™ Pipetta volumetrica con bulbo AS AR-Glass Blau™
Calibrated to deliver (TD, Ex). BRAND™ BLAUBRAND™ Class AS AR-Glass Volumetric Bulb Pipet with USP Certificate provides a waiting time of only 5 seconds.
Marca:  BRAND™ 30616
72.46 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15148264
  • 85.10€ / pezzi 6
Spedizione stimata: 05-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • AR-GLAS™ construction to DIN EN ISO 648
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Class AS, DE-M marking
  • Waiting time 5 seconds
  • Includes USP batch certificate.
  • On request also available with USP individual certificate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
±0.03 mL USP
Per erogazione
AS
6 Pack
30 mL
Volumetric Bulb Pipet
Yes
DIN EN ISO 648
AR-GLAS
DE-marking
Black
520 mm
Titolo del prodotto
BRAND™ Pipetta volumetrica con bulbo AS AR-Glass Blau™ > Capacity: 30mL