Learn More
Hirschmann™ Pipette volumetriche graduate in vetro classe AS marrone AR™
Provides an extremely high degree of volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann Instruments™ Class AS Volumetric Pipettes with Amber Stain Graduation are manufactured from clear AR™ glass.
Marca:  Hirschmann™ 1340173
Codice prodotto. 11706662
  • 86.89€ / pezzi 6
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • One mark
  • Acc. to DIN EN ISO 648
  • Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Specifica
AS
6/Pk.
30 mL
Volumetric Pipet
AR-GLAS
Brown
0.03 mL
530 mm
Certificati
Vedi i prodotti accessori
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Hirschmann™ Pipette volumetriche graduate in vetro classe AS marrone AR™ > Capacity: 30mL