Learn More
KARTELL COBAS MIRA™ Multi-Curvette
The COBAS MIRA™ Multi-Curvette is a 12-position polymethyl methacrylate (PMMA) multiple curvette segement for the Cobas Mira™ analyzer.
Marca: KARTELL 0150100
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- 12-position polymethyl methacrylate (PMMA) multiple cuvette segments for the Cobas Mira™; analyzer.
- A high-tech production process and stringent quality control guarantee high reproducibility.
- Available in racks of 15 cuvette segments for devices with continuous throughput or in single segments.
Specifica
Multi-cuvette | |
Serum, Plasma, Urine, Whole Blood | |
1 Segment |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Titolo del prodotto
KARTELL COBAS MIRA™ Multi-Curvette > 1 Curvette Segment