Learn More
HUBER Control Cables
Cable Length: 3 m
93.65€ - 380.00€
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 3 m
Visualizza altre specifiche
Prodotti 12
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
10664217
Vedere i documenti Dettagli della promozione
HUBER
9491
Control Cable ECS Standby - Open End Control Cable ECS
114.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10676327
Vedere i documenti Dettagli della promozione
HUBER
9492
LEVEL - Open End LEVEL - open end
114.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10059204
Vedere i documenti Dettagli della promozione
HUBER
9490
POKO-Alarm/Comgate-Unistat Control Cable POKO
114.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10616527
Vedere i documenti Dettagli della promozione
HUBER
6319
Cc / Rs232 15 Pol Control Cable
157.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10569245
Vedere i documenti Dettagli della promozione
HUBER
6218
CC AIF / POKO Control Cable Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10115742
Vedere i documenti Dettagli della promozione
HUBER
6147
Command Module Control Cable
195.00€
Pezzo
10262215
Vedere i documenti Dettagli della promozione
HUBER
6254
CP AIf / Open Control Cable
112.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10579245
Vedere i documenti Dettagli della promozione
HUBER
6279
Cp Rs485 / Open Control Cable
114.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10255632
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
HUBER
6198
Data Transfer Control Cable
195.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15142698
Vedere i documenti Dettagli della promozione
HUBER
55018
PC to Serial Interface Control Cable
201.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10073592
Vedere i documenti Dettagli della promozione
HUBER
6146
Tnt&Cc Control Cable
201.00€
Pezzo
10110125
Vedere i documenti Dettagli della promozione
HUBER
6221
Unipump/ Unistat Control Cable
380.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Cable Length: 3m
Specifica
Specifica
3 m