Learn More
Corning™ Provette per centrifuga con tappo CentriStar™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
I tappi CentriStar™ sono caratterizzati da una sommità piatta ad apertura/chiusura facilitata e da un'ergonomia avanzata, con ampie zigrinature e bordo rivoltato per una presa più agevole. Le provette per centrifuga Corning™ con tappi CentriStar™ a prova di perdita sono fornite con un tappo rivoluzionario che elimina praticamente tutte le fuoriuscite se utilizzato secondo le condizioni consigliate.
Marca:  Corning™ 430791
138.28 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10738771
  • 203.00€ / pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Il design a prova di perdita include un tappo rivoluzionario che elimina praticamente tutte le fuoriuscite se utilizzato secondo le condizioni consigliate. I tappi CentriStar™ sono caratterizzati da una sommità piatta ad apertura/chiusura facilitata e da un'ergonomia avanzata, con ampie zigrinature e bordo rivoltato per una presa più agevole.
Prestazioni superiori
  • Intervallo di temperature compreso tra -80 °C e 120 °C
  • Fondi conici
  • In polipropilene (PP) vergine di qualità medica trasparente per eccellenti visibilità e robustezza
  • Sterili, apirogene e certificate prive di RNasi e DNasi
  • Ampio punto di marcatura bianco e graduazioni stampate nere
  • Durata di conservazione di 5 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Esente da RNasi, DNasi
Orange
Trasparente
500
Busta
Conico
0.507 oz.
CentriStar
Ampia area bianca per marcatura
1.5 to 14.5 mL in 0.5 mL intervals
12500 xG
HDPE
0.7 in.
15 mL
Polipropilene
50
Sterile
118 mm
Profilo conico
Yes
17.5 mm
Provetta per centrifuga
Documenti
Product Information
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto33624202 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data15/04/2025 Catalog Number430791
Numero di lotto32524048 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data15/04/2025 Catalog Number430791
Numero di lotto32424053 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data15/04/2025 Catalog Number430791
Numero di lotto32024015 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data15/04/2025 Catalog Number430791
Numero di lotto31824023 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data15/04/2025 Catalog Number430791
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Corning Lab Products Offer
    Codice sconto24073
    Scade2025-04-25
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
  • Diversi produttori
    Save up to 94% on Teaching Lab Essentials
    Codice sconto25721
    Scade2025-05-01
    nuova offerta
    Save Now
Titolo del prodotto
Corning™ Provette per centrifuga con tappo CentriStar™ > CentriStarTM; Polypropylene