Learn More
Corning™ Fiale criogeniche con filettatura interna ed esterna
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
In polipropilene, per garantire la stabilità a temperature estreme. Fiale per criogenia con filettatura esterna Corning™: un recipiente sicuro per la conservazione a temperature ultrabasse di colture cellulari preziose e campioni biologici.
Marca:  Corning™ 430662
Codice prodotto. 10388611
  • 439.34€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 04-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from polypropylene to withstand temperatures down to -196°C
  • Black graduations with large marking spot
  • Vials have a silicone washer for a secure seal
  • Vials may be color coded with inserts
  • 4 mL self-standing vials are available in five cap colors
  • Self-standing vials have a special base design allowing them to be locked into cryogenic rack and tray (Cat. No. 431131) for single-handed manipulation
  • Free foam rack with each case
  • RNase-/DNase-free
  • Sterile
  • Nonpyrogenic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Orange
12.7 mm
Sterile
Yes
500
Round
External
4 mL
Yes
76.5 mm
Yes
Natural
Polypropylene
4 mL
Silicone washer for tight seal, 50-position polyfoam rack with each case for easy carrying
50
-196°C
Round (Self-standing)
Yes
Polypropylene
Nonpyrogenic, RNase/DNase-free
Documenti
Product Information
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
3 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto17824035 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data07/10/2024 Catalog Number430662
Numero di lotto20223032 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data21/11/2023 Catalog Number430662
Numero di lotto31822071 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data26/07/2023 Catalog Number430662
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Corning™ Fiale criogeniche con filettatura interna ed esterna > 4 mL; Round; Yes