Learn More
Corning™ Lambda Plus 8 and 12-Channel Pipettors
Designed for universal fit with all common brands of pipet tips
Marca: Corning™ 4087
583.47 EUR valido fino al 2025-04-13
Usa il codice promo "24122" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Movimento uniforme dello stantuffo e forze di pipettaggio minime
- Volume impostabile tramite rotella o con il pulsante dello stantuffo
- Meccanismo di blocco che impedisce modifiche accidentali
- Chiavetta inclusa per calibrazione in sede
- Disponibile in 8 e 12 canali
- Disponibile in volume da 1 a 300μ l
- Espulsore del puntale regolabile
- Completamente autoclavabile e resistente agli UV
- Calibrato in fabbrica conformemente ai severi standard ISO 8655
Order Info
Supporto accessorio e rack disponibili separatamente (cod. prod. 07-201-790 e -789).
Servizi
3 anni
Specifica
Da ±1.6 a ±1% | |
Sì | |
12 | |
Non-sterile | |
Da 50 a 300 μl | |
3 Years |
CE | |
Universal Pipette Tip | |
Lambda Plus | |
Pipette | |
Sì |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Precision at Your Fingertips
Master liquid handling with ease.Codice sconto: 24122Scade: 2025-04-13