Learn More
SCAT Starter Kits HPLC - Fornitura, V2.0
I tappi di sicurezza SCAT sono lo standard per l'alimentazione sicura dei solventi per HPLC. Bloccano i vapori nocivi e proteggono il vostro sistema HPLC dalla contaminazione.HPLC starter kit dotato di SafetyCaps, tappi di chiusura, raccordi e valvole di sfiato.
Marca: SCAT 399201
290.15 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Qualità originale del marchio del produttore SCAT
- Starter kit per la fornitura di sistemi HPLC
- Dotazione originale completa composta da SafetyCaps, tappi ciechi, raccordi e valvole per l'aria
- Compatibile con tutti i produttori e modelli HPLC
- Tutti i componenti del set vengono ordinati separatamente
starter kit, hplc system, safetycaps, blind plugs, fittings, air valve
Specifica
Fornitura di sistemi HPLC | |
4x SafetyCap II (307909), 4x tappi ciechi, 8x raccordi 1,6/2,3/3,2 mm, 4x valvole di sfiato (317010) | |
Starter Kit HPLC 2 |
Qualsiasi sistema HPLC | |
GL45 |
Videos
-
HOW TO Install Safety Caps on your HPLC
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70%