Learn More
Corning™ Serbatoi sterili monouso per reagenti Costar™
In polistirene modificato per conferire resistenza. Le vaschette sterili monouso per reagenti Corning™ Costar™ sono ideali per il riempimento ripetitivo di pipette multicanale.
Marca: Corning™ 4870
236.01 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Manufactured from modified polystyrene for strength. Corning™ Costar™ Sterile Disposable Reagent Reservoirs are ideal for repetitive filling of multichannel pipetters.
Costar™ reagent reservoirs are ideal for repetitively filling multichannel pipettors.
- Manufactured from modified polystyrene (white)
- Individually wrapped, sterile
- Disposable
Specifica
50 ml | |
Polistirene | |
Serbatoio reagente | |
14.5 cm | |
5/Pk. | |
7 cm |
5.7 x 2.7 x 1.1 pollici (14.5 x 7 x 2.8 cm) | |
Sterile | |
2.8 cm | |
200/Cs. | |
BUlk | |
Sì |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning